Fortfahren mit
MABC539
Anti-SFRP2-Antikörper, Klon 80.8.6, azidfrei
clone 80.8.6, from mouse
Synonym(e):
Secreted frizzled-related protein 2, FRP-2, sFRP-2, Secreted apoptosis-related protein 1, SARP-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
80.8.6, monoclonal
Application:
IHC, inhibition assay
Citations:
3
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
80.8.6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFRP2(6423)
General description
Sezernierte Frizzled-verwandte Proteine (SFRP) spielen möglicherweise eine entscheidende Rolle bei der Karzinogenese, indem sie den Wnt-/Beta-Catenin-Signalweg hemmen. Sezerniertes Frizzled-verwandtes Protein 2 (SFRP2) kann für die weitere Untersuchung der Brusttumorgenese nützlich sein, da seine Expression mit der Tumorprogression bei Brustdrüsentumoren beim Hund zunimmt. SFRP2 bei Mausembryonen führt zu einer starken Verkürzung des Thoraxbereichs. Studien haben gezeigt, dass dieses Protein der essentielle parakrine Stammzellen-Faktor ist, der vermutlich das myokardiale Überleben reguliert und Schäden nach einer ischämischen Verletzung repariert.
33 kDa berechnet
Immunogen
Epitop: NTR-Domäne
Lineares Peptid, das der NTR-Domäne von menschlichem SFRP2 entspricht.
Application
Analyse des Inhibitionstests: Anti-SFRP2, Klon 80.8.6, hemmt in vitro die Tubenbildung und Zellmigration bei SVR-Angiosarkomzellen, hemmt in vivo das Angiosarkom- und Brustkrebswachstum und erhöht den NFATc3-Spiegel im Kern.
Anti-SFRP2-Antikörper, Klon 80.8.6, azidfrei, ist ein Antikörper gegen SFRP2 zur Verwendung in IHC und Inhibition.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunhistochemie in menschlichem Prostata- und Brustkrebsgewebe.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde SFRP2 in menschlichem Prostata- und Brustkrebsgewebe nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4502745SAB2500934SAB2501623
description
clone 80.8.6, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... SFRP2(6423)
Gene Information
human ... SFRP2(6423)
Gene Information
human ... SFRP2(6423)
Gene Information
human ... SFRP1(6422)
clone
80.8.6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
canine, human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human, bovine
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Our department is interested in your anti-SFRP antibody (MABC539). We would like to use it for Hyperion imaging. Hence, the antibody has to be glycerol free, BSA free, gelatine free, carrier free and unconjugated. Is the antibody presented in 100% PBS?
    1 answer
    1. This product is carrier-free and does not contain glycerol, gelatin, or serum albumin. The antibody has not been tested for the suitability in Hyperion imaging application. The end-user will have to determine the suitability.