Merck
SAB4501831
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
MAPT, MTBT1, Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau
Größe auswählen
100 μG
€ 463,00
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS3420
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 463,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS3420
Produktbezeichnung
Anti-TAU antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 78 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPT(4137)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anti-TAU antibody detects endogenous levels of total TAU protein.
MAPT (microtubule associated protein tau) is located on human chromosome 17q21.3. It is expressed in neurons but is most prominent in axons.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Tau.
Immunogen Range: 266-315
Biochem./physiol. Wirkung
Removal of MAPT results in developmental delay and learning disability. It participates in the pathology of Alzheimer′s disease (AD). It helps in the assembly and maintenance of microtubule structure.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mahmoud B Maina et al.
Journal of molecular biology, 434(19), 167785-167785 (2022-08-13)
A characteristic hallmark of Alzheimer's Disease (AD) is the pathological aggregation and deposition of tau into paired helical filaments (PHF) in neurofibrillary tangles (NFTs). Oxidative stress is an early event during AD pathogenesis and is associated with tau-mediated AD pathology.
Youssra K Al-Hilaly et al.
Journal of molecular biology, 430(21), 4119-4131 (2018-08-20)
Alzheimer's disease is a tauopathy characterized by pathological fibrillization of tau protein to form the paired helical filaments (PHFs), which constitute neurofibrillary tangles. The methylthioninium (MT) moiety reverses the proteolytic stability of the PHF core and is in clinical development
Rui Duan et al.
Aging, 12(14), 14819-14829 (2020-07-24)
Previously, we revealed that brain Ang-(1-7) deficiency was involved in the pathogenesis of sporadic Alzheimer's disease (AD). We speculated that restoration of brain Ang-(1-7) levels might have a therapeutic effect against AD. However, the relatively short duration of biological effect
Microdeletion encompassing MAPT at chromosome 17q21.3 is associated with developmental delay and learning disability
Shaw-Smith C
Nature Genetics, 38(9), 1032-1037 (2006)
Linkage disequilibrium and association of MAPT H1 in Parkinson disease
Skipper L, et al.
American Journal of Human Genetics, 75(4), 669-677 (2004)