Fortfahren mit
MAB361
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, Tau-5
Synonym(e):
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
Tau-5, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat, bovine
Application:
IHC, WB
Citations:
101
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Tau-Antikörper, AS 210-241, Klon Tau-5, ascites fluid, clone Tau-5, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
Tau-5, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762), Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
General description
45-68 kDa
Mikrotubuli-assoziierte Proteine, oder MAPs, binden an die Tubulin-Untereinheiten der Mikrotubulusstrukturen und regulieren ihre funktionelle Stabilität. In der Zelle binden MAPs an monomeres und multimerisiertes Tubulin. Durch an multimerisiertes Tubulin gebundene MAPs wird die Bildung von übergeordneten Mikrotubulistrukturen weiter stabilisiert. Die MAP-Bindung an Mikrotubulistrukturen wird durch Phosporylierung durch Mikrotubuli-Affinität regulierende Kinase (MARK) vermittelt. Durch die Phosphorylierung werden an Mikrotubuli gebundene MAPs freigesetzt, wodurch die Struktur destabilisiert und ihr Abbau herbeigeführt wird. Im Wesentlichen gibt es zwei MAP-Typen, I und II. Typ-II-MAP enthält MAP2, MAP4 und Tau und kommt im Nervengewebe vor. In Hirngewebe liegen sechs Tau-Isoformen vor, die anhand der Anzahl ihrer Bindungsdomänen unterschieden werden. Drei Isoformen verfügen über drei Bindungsdomänen und die anderen drei über vier Bindungsdomänen. Die Bindungsdomänen sind im Carboxy-Terminus des Proteins lokalisiert und positiv geladen (wodurch die Bindung an negativ geladene Mikrotubuli ermöglicht wird). Die Isoformen mit vier Bindungsdomänen sorgen für eine bessere Mikrotubulistabilisierung als die Isoformen mit drei Bindungsdomänen.
Immunogen
Epitop: Aminosäuren 210–241
Rinder-Tau
Application
Anti-Tau-Antikörper, AS 210–241, Klon Tau-5, weist den Gehalt an Tau nach und wurde zur Verwendung in IH und WB in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der Immunhistochemie verwendet.
Immunoblot:
Erkennt phosphorylierte und nicht-phosphorylierte Isoformen von Tau mit einer Größe von 45–68 kDa.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Tau von Rindern, Ratten und Menschen.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Ungereinigte monoklonale Maus-IgG1-Aszitesflüssigkeit, die keine Konservierungsstoffe enthält.
Preparation Note
In unverdünnten Aliquoten bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe, PC12-Zelllysat
Regelmäßig mittels Western-Blot an PC12-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:500 Verdünnung dieser Charge wurde Tau in 10 μg PC12-Lysat nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: MAB10417
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN1185MABN162MABN2472
description
ascites fluid, clone Tau-5, Chemicon®
description
clone 7D12.1, from mouse
description
clone TAU-5, from mouse
description
clone 2A1-2E1, from mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human, rat, bovine
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
mouse, human
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762), Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762), Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
Tau-5, monoclonal
clone
7D12.1, monoclonal
clone
TAU-5, monoclonal
clone
2A1-2E1, monoclonal
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)