Merck
SAB4500353
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3.1 Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
H3/a, H3/c, H3/d, H3/f, H3/h
Größe auswählen
100 μG
€ 394,00
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 394,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Produktbezeichnung
Anti-Histone H3 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 15 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3A(8350)
Allgemeine Beschreibung
Anti-Histone H3 Antibody detects endogenous levels of total Histone H3 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Histone H3.
Immunogen Range: 6-55
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan Fu et al.
Phytotherapy research : PTR, 32(10), 2047-2058 (2018-07-20)
Oxymatrine (OXY) has antioxidative and antiinflammatory activities. In the present work, we investigate the effects of OXY on gastric ulcer models and elucidate the underlying mechanisms of action. Ethanol, indometacin, and restraint water immersion stress-induced ulcerated models were used. The