SAB4301826
Anti-SMC5
affinity isolated antibody
Größe auswählen
€ 263,00
Größe auswählen
About This Item
€ 263,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1: 20-100
Hinterlegungsnummer
NP_055925
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMC5(23137)
1 of 4
Dieser Artikel | SAB4301895 | HPA042733 | HPA029449 |
---|---|---|---|
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Gene Information human ... SMC5(23137) | Gene Information human ... SMC2(10592) | Gene Information human ... SMC6(79677) | Gene Information human ... SMC4(10051) |
clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)