Merck
SAB4301803
Sigma-Aldrich
Anti-TIA1
affinity isolated antibody
Synonym(e):
TIA-1
Größe auswählen
100 μL
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1: 100-250
western blot: 1:500-1:2000
Hinterlegungsnummer
BC015944
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TIA1(7072)
Immunogen
Full length fusion protein
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Triana Amen et al.
Molecular biology of the cell, 32(21), ar18-ar18 (2021-08-26)
Stress granules (SGs) are ribonucleoprotein functional condensates that form under stress conditions in all eukaryotic cells. Although their stress-survival function is far from clear, SGs have been implicated in the regulation of many vital cellular pathways. Consequently, SG dysfunction is
Triana Amen et al.
Cell reports, 35(11), 109237-109237 (2021-06-17)
The formation of stress granules (SGs) is an essential aspect of the cellular response to many kinds of stress, but its adaptive role is far from clear. SG dysfunction is implicated in aging-onset neurodegenerative diseases, prompting interest in their physiological
Triana Amen et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 606111-606111 (2021-05-12)
Metabolic regulation is a necessary component of all stress response pathways, because all different mechanisms of stress-adaptation place high-energy demands on the cell. Mechanisms that integrate diverse stress response pathways with their metabolic components are therefore of great interest, but