Merck
SAB4301787
Sigma-Aldrich
Anti-CDX2
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CDX-3, CDX2/AS, CDX3
Größe auswählen
100 μL
€ 350,00
€ 350,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 350,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 350,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Hinterlegungsnummer
NP_001256
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDX2(1045)
Immunogen
Synthetic peptide of human CDX2
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuling Tang et al.
International journal of biological sciences, 18(11), 4329-4340 (2022-07-23)
Previous studies have demonstrated the in vitro oncogenic role of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) in gastric cancer cell lines. The in vivo function of PRMT5 in gastric tumorigenesis, however, is still unexplored. Here, we showed that Prmt5 deletion in