Wichtige Dokumente
SAB4200853
Anti-PBP2a of MRSA antibody, Mouse monoclonal
clone 38, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Beta-lactam-inducible penicillin-binding protein 2a
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
38, monoclonal
Form
liquid
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole recombinant PBP2a protein
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)