SAB4200821
Anti-Fibroblast Surface Protein antibody, Mouse monoclonal
clone 1B10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
FSP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~ 1 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Human foreskin fibroblast Hs68 cells.
Isotyp
IgM
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S100A4(6275)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable