Wichtige Dokumente
SAB4200807
Anti-Superoxide Dismutase (SOD) antibody, Mouse monoclonal
clone SD-G6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Cu-Zn, Superoxide dismutase 1, hSod1
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SD-G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, canine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using 5μg/ml Superoxide Dismutase from human erythrocytes for coating
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOD1(6647)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)