SAB4200792
Anti-β-Tubulin IV antibody, Mouse monoclonal
clone ONS.1A6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-TUBB4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ONS.1A6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~55 kDa
Speziesreaktivität
chicken, bovine, rat, mouse, human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: 10-20 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin Hs68 cells.
immunohistochemistry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence: a working concentration of 5-10 μg/mL is recommended using human foreskin Hs68 cells.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable