Wichtige Dokumente
SAB4200733
Anti-IL6 high affinity antibody, Mouse monoclonal
clone IL6-4G1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), Anti-CTL differentiation factor (CDF), Anti-Hybridoma growth factor, Anti-Interferon beta-2 (IFN-beta-2), Anti-Interleukin-6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IL6-4G1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL6(3569)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)