Wichtige Dokumente
SAB4200703
Anti-Neurotensin/NTS antibody, Mouse monoclonal
clone NTS-11, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti- neurotensin, Anti-NMN125, Anti-NN, Anti-NT, Anti-NT/N
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NTS-11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole extract of SK-N-SH cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain sections
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NTS(4922)
rat ... Nts(299757)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)