Wichtige Dokumente
05-23-1200
Sigma-Aldrich
Neurotensin
Potent hypothalamic peptide neurotransmitter.
Synonym(e):
Neurotensin, NT, NTS
Größe auswählen
5 MG
€ 230,00
€ 230,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 230,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C78H121N21O20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1672.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
€ 230,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
5% acetic acid: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N3(C(CCC3)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N4C(CCC4)C(=O)NC(Cc5ccc(cc5)O)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)O)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C2NC(=O)CC2)CC(C)C)Cc1ccc(cc1)O)CCC(=O)O)CC(=O)N)CCCCN
InChI
1S/C78H121N21O20/c1-7-43(6)63(73(115)96-57(76(118)119)37-42(4)5)97-70(112)55(39-45-21-25-47(101)26-22-45)95-72(114)59-18-13-35-99(59)75(117)52(16-11-33-86-78(83)84)90-64(106)48(15-10-32-85-77(81)82)89-71(113)58-17-12-34-98(58)74(116)51(14-8-9-31-79)91-69(111)56(40-60(80)102)94-66(108)50(28-30-62(104)105)88-68(110)54(38-44-19-23-46(100)24-20-44)93-67(109)53(36-41(2)3)92-65(107)49-27-29-61(103)87-49/h19-26,41-43,48-59,63,100-101H,7-18,27-40,79H2,1-6H3,(H2,80,102)(H,87,103)(H,88,110)(H,89,113)(H,90,106)(H,91,111)(H,92,107)(H,93,109)(H,94,108)(H,95,114)(H,96,115)(H,97,112)(H,104,105)(H,118,119)(H4,81,82,85)(H4,83,84,86)
InChIKey
PCJGZPGTCUMMOT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Neurotensin (NT), ein Peptid-Neurotransmitter mit 13 Aminosäuren, der vom NTS-Gen kodiert wird. NT befindet sich im Magen-Darm-Trakt und ist im Zentralnervensystem von Säugetieren heterogen verteilt. Es weist viele neurotransmitterähnliche Eigenschaften auf. Es beeinflusst verschiedene zentrale und periphere Funktionen, indem es mit drei Neurotensinrezeptoren interagiert. Es ist mit der Modulation dopaminerger Systeme und der Auslösung von Verhaltensänderungen, Muskelentspannung, Nozizeption und Unterkühlung[1] sowie Appetit, Lernen, Gedächtnis und Fettstoffwechsel verbunden.[2] Darüber hinaus ist es ein Modulator der noradrenergen Aktivität. Das Peptid wirkt auch als endogene anti-psychotische Verbindung, die den Blutdruck senkt sowie die vaskuläre Permeabilität und die Plasmawerte von Glucagon, Glucose, Wachstumshormon und Prolactin in Ratten steigert. Darüber hinaus reguliert es die Freisetzung von Hypophysenhormonen aus dem Gehirn sowie von Insulin, Glucagon und Somatostatin aus dem Darm.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Modulator der noradrenergen Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Pyr-Leu-Tyr-Glu-Asn-Lys-Pro-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu-OH
Sonstige Hinweise
Kinkead, B., et al. 1999. Biol. Psychiatr.46, 340.
Tyler, B.M., et al. 1998. Brain Res. 792, 246.
Tsuda, K. und Masuyuma, Y. 1993. Am. J. Hypertens. 6, 473.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Napatsorn Saiyasit et al.
Neuropeptides, 72, 12-22 (2018-10-04)
Neurotensin is an endogenous tridecapeptide that can be found in both central and peripheral nervous systems. Under normal physiological conditions, neurotensin is involved in the regulation of pain, body temperature, physical activity, appetite as well as learning and memory. In
V E Eysselein
Klinische Wochenschrift, 62(11), 523-530 (1984-06-01)
Neurotensin is a tridecapeptide originally isolated and characterized from bovine hypothalamus and later, in identical form, from bovine and human intestine. In the rat about 85% of immunoreactive neurotensin is found in the gut and about 10% in the brain.
Neurotensin Receptor Agents
Wendy Marsh
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference, 1-3 (1007)