Wichtige Dokumente
SAB4200676
Monoclonal Anti-SPAG11 antibody produced in mouse
clone 10B4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Spag11, Anti-Spag11a/b, Bin1b, sperm associated antigen 11A/B
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10B4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
monomer ~7 kDa
~34 kDa (multimer)
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 4-8 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells overexpressing rat SPAG11
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using paraffin-embedded rat caput epididimys sections
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Spag11a(78128)
rat ... Spag11a(246305)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)