Wichtige Dokumente
SAB4200639
Monoclonal Anti-DHX9/RHA antibody produced in rat
clone 8E3, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-ATP−dependent RNA helicase A, Anti-ATP-dependent RNA helicase A, Anti-DDX9, Anti-DEAD/H (Asp−Glu−Ala−Asp/His) box polypeptide 9, Anti-DEAH (Asp−Glu−Ala−His) box polypeptide 9, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box helicase 9, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9, Anti-DEAH box protein 9, Anti-DHX9, Anti-Ddx9, Anti-HEL-5, Anti-LKP, Anti-NDH2, Anti-NDHII, Anti-Nuclear DNA helicase II (NDHII), Anti-leukophysin, Anti-mHEL-5, Anti-nuclear DNA helicase II, RHA, RNA helicase A
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8E3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, hamster, rat, bovine, canine, monkey, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Monkey ... DHX9(715453)
canine ... DHX9(480032)
human ... DHX9(1660)
mouse ... Dhx9(13211)
rat ... Dhx9(304859)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)