Wichtige Dokumente
SAB4200585
Anti-ERGIC-53 antibody, Mouse monoclonal
clone ERGIC-3, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-ER-Golgi intermediate compartment 53 kDa protein, Monoclonal Anti-ERGIC-53 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-ERGIC53, Monoclonal Anti-F5F8D, Monoclonal Anti-Gp58, Monoclonal Anti-Intracellular mannose-specific lectin MR60, Monoclonal Anti-LMAN1, Monoclonal Anti-Lectin mannose-binding 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ERGIC-3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~58 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMAN1(3998)
mouse ... Lman1(70361)
rat ... Lman1(116666)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)