SAB4200493
Anti-IAPP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Amylin, Anti-DAP, Anti-Diabetes-associated peptide, Anti-IAP, Anti-Islet amyloid polypeptide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human pancreas.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat insulinoma RIN-5F cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Iapp(15874)
rat ... Iapp(24476)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable