SAB4200228
Anti-Glycogen Synthase 2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-GYS2, Anti-Glycogen synthase 2 (liver), Anti-LGS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~85 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded rat liver
western blot: 1.5-3 μg/mL using mouse liver extracts (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Gys2(232493)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable