Wichtige Dokumente
SAB4200191
Anti-Septin 9 antibody, Rat monoclonal
clone Clone 1A6C2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-MLL, Anti-MSF, Anti-MSF1, Anti-NAPB, Anti-PEANUT-LIKE 4, Anti-PNUTL4, Anti-SEPT9, Anti-SINT1, Anti-SeptD1, Monoclonal Anti-Septin 9 antibody produced in rat
Biologische Quelle
rat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Clone 1A6C2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~72 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, monkey, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using L929, HeLa, 3T3 and COS-7 cell extracts
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SEPT9(10801)
mouse ... Sept9(53860)
rat ... Sept9(83788)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)