SAB4200176
Anti-JNK antibody, Mouse monoclonal
clone 1C2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-JNK-46, Anti-JNK1, Anti-JNK1A2, Anti-JNK21B1/2, Anti-JUN N-terminal kinase, Anti-MAP kinase 8, Anti-MAPK8, Anti-PRKM8, Anti-SAPK1, Anti-stress-activated protein kinase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Monoclonal Anti-JNK antibody is specific for human, mouse and rat JNK1 (43 kDa) and/or JNK2 (55 kDa).
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable