SAB4100031
Monoclonal Anti-GPI antibody produced in mouse
culture supernatant
Synonym(e):
Anti-AMF, Anti-DKFZp686C13233, Anti-GNPI, Anti-Glucose-6-phosphate isomerase (GPI), Anti-NLK, Anti-PGI, Anti-PHI, Anti-SA-36, Anti-SA36
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GPI-A30, monoclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 63.0 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GPI(2821)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)