SAB3501036
Anti-ULK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
€ 428,00
Größe auswählen
About This Item
€ 428,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 116 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ULK1(8408)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verlinkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)