Merck
SAB3500343
Sigma-Aldrich
Anti-Bax antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Bax
Größe auswählen
100 μG
€ 481,00
€ 481,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1103
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 481,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 481,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1103
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAX(581)
Allgemeine Beschreibung
BCL2 associated X, apoptosis regulator (BAX) is a proapoptotic protein of the B-cell lymphoma 2 (BCL2) protein family. The gene encoding it is localized on human chromosome 19q13.33.
Immunogen
Bax antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of human Bax.
Anwendung
Anti-Bax antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.
Biochem./physiol. Wirkung
BCL2 associated X, apoptosis regulator (BAX) forms a heterodimer with B-cell lymphoma 2 (BCL2) and functions as an apoptotic activator. BAX interacts with and increases the opening of the mitochondrial voltage-dependent anion channel (VDAC), which leads to the loss in the mitochondrial membrane potential and the release of cytochrome c. The expression of BAX gene is regulated by the tumor suppressor p53 and BAX has been shown to be involved in p53-mediated apoptosis.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500343.
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bcl-2 family proteins and cancer
K W Yip
Oncogene (2008)
Wnt signal transduction pathway and apoptosis: a review
Nives Pecina-Slaus
Cancer Cell International (2010)
HspB8 mediates neuroprotection against OGD/R in N2A cells through the phosphoinositide 3-kinase/Akt pathway
Zhiping Hu
Brain Research (2016)
Jiajun Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(6), 435-435 (2022-05-25)
Unveiling the mechanism of miR-122-5p in the mediation of forkhead box O3 (FOXO3) in regards to cochlear hair cell damage provides an effective solution for the treatment of ear hearing disorders. An oxidative stress model using a mouse cochlear hair
Voltage-Dependent Anion Channel 1(VDAC1) Participates the Apoptosis of the Mitochondrial Dysfunction in Desminopathy
Huanyin Li
PLoS ONE (2016)