Merck
SAB2702268
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-5-HydroxymethylCytosine / 5-hmC antibody produced in mouse
clone GT13612, affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μL
€ 449,00
€ 449,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 449,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 449,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT13612, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunohistochemistry: suitable
methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
The immunogen used to generate this antibody corresponds to 5-HydroxymethylCytosine / 5-hmC
Anwendung
Suggested starting dilutions are as follows: Dot: Assay-dependent dilution, IHC-Fr: Assay-dependent dilution, IHC-P: 1:100-1:1000, MeDIP: Assay-dependent dilution. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Sonstige Hinweise
Purification: Affinity purified by Protein G
Physikalische Form
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)