Merck
SAB2702174
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAD52 antibody produced in mouse
Synonym(e):
P43351, RAD52 homolog (S. cerevisiae)
Größe auswählen
100 μL
€ 353,00
€ 353,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 353,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 353,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5H9
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:3000
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD52(5893)
Immunogen
Human Rad52 recombinant protein expressed in E. coli.
Anwendung
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Biochem./physiol. Wirkung
DNA double-strand breaks can be generated by exposure to ionizing radiation or through endogenous cellular reactions. Double-strand breaks are generally thought to be repaired via one of two distinct mechanisms: homologous recombination (HR) or non-homologous end joining (NHEJ). Homologous recombination requires the activity of the members of the RAD52 epistasis group, which includeRAD50, RAD51, RAD52, RAD54, RDH54/TID1, RAD55, RAD57, RAD59, MRE11, and XRS2. RAD52 can catalyze strand annealing reactions, and can form oligomers that attach to ends of single-stranded DNA.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)