Merck
SAB2501242
Sigma-Aldrich
Anti-SCARB2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AMRF, Anti-CD36L2, Anti-HLGP85, Anti-LIMPII, scavenger receptor class B, member 2
Größe auswählen
100 μG
€ 561,00
€ 561,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 561,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 561,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCARB2(950)
Immunogen
Peptide with sequence CNKANIQFGDNGTTIS, from the internal region of the protein sequence according to NP_005497.1.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martijn J C van der Lienden et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-04-04)
The lysosomal storage disease Niemann-Pick type C (NPC) is caused by impaired cholesterol efflux from lysosomes, which is accompanied by secondary lysosomal accumulation of sphingomyelin and glucosylceramide (GlcCer). Similar to Gaucher disease (GD), patients deficient in glucocerebrosidase (GCase) degrading GlcCer