Merck
SAB2500267
Sigma-Aldrich
Anti-COX2/PTGS2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PGG/HS, Anti-PHS-2, Anti-Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase)
Größe auswählen
100 μG
€ 561,00
€ 561,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1514
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 561,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 561,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1514
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
bovine, canine, human, sheep, pig
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTGS2(5743)
Immunogen
Peptide with sequence C-NPTVLLKERSTEL from the C Terminus of the protein sequence according to NP_000954.1.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giovanna Nascimento Scatolin et al.
iScience, 27(4), 109605-109605 (2024-04-18)
Supporting healthy pregnancy outcomes requires a comprehensive understanding of the molecular and cellular programs of peri-implantation development, when most pregnancy failure occurs. Here, we present single-cell transcriptomes of bovine peri-implantation embryo development at day 12, 14, 16, and 18 post-fertilization.
Yu-Ping Zhu et al.
Oncology letters, 13(3), 1535-1538 (2017-04-30)
Colon cancer is the second most common cause of cancer-associated mortality in human populations. The aim of the present study was to identify the role of cyclooxygenase-2 (COX-2) in Smad3 mutant mice, which are known to develop colon cancer. Homozygous
Yinjuan Wang et al.
Cell reports, 42(5), 112439-112439 (2023-05-06)
Here, we report that a chemical cocktail (LCDM: leukemia inhibitory factor [LIF], CHIR99021, dimethinedene maleate [DiM], minocycline hydrochloride), previously developed for extended pluripotent stem cells (EPSCs) in mice and humans, enables de novo derivation and long-term culture of bovine trophoblast