Merck
SAB2109185
Sigma-Aldrich
Anti-CDNF (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ARMETL1
Größe auswählen
100 μL
€ 387,00
€ 387,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 387,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 387,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
21 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse, horse, rabbit, zebrafish, bovine, pig, human, guinea pig, canine
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDNF(57396)
Allgemeine Beschreibung
CDNF is a trophic factor for dopamine neurons. CDNF prevents the 6-hydroxydopamine (6-OHDA)-induced degeneration of dopaminergic neurons. When administered after 6-OHDA-lesioning, CDNF restores the dopaminergic function and prevents the degeneration of dopaminergic neurons in substantia nigra.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human CDNF
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: IDRGVNFSLDTIEKELISFCLDTKGKENRLCYYLGATKDAATKILSEVTR
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)