Merck
SAB2103014
Sigma-Aldrich
Anti-GRHL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-BOM, Anti-DFNA28, Anti-FLJ11172, Anti-FLJ13782, Anti-MGC149294
Größe auswählen
100 μL
€ 498,00
€ 498,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1476
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 498,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 498,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1476
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
71 kDa
Speziesreaktivität
horse, bovine, rabbit, dog, mouse, guinea pig, human, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRHL2(79977)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GRHL2
Biochem./physiol. Wirkung
GRHL2 is a transcription factor that can act as a homodimer or as a heterodimer with either GRHL1 or GRHL3. Defects in this gene are a cause of non-syndromic sensorineural deafness autosomal dominant type 28 (DFNA28).TFCP2L3 is a member of a family of transcription factor genes whose archetype is TFCP2 (MIM 189889), a mammalian ortholog of the Drosophila gene ′grainyhead′ (grh).[supplied by OMIM]. Sequence Note: This RefSeq record was created from transcript and genomic sequence data because transcript sequence consistent with the reference genome assembly was not available for all regions of the RefSeq transcript. The extent of this transcript is supported by transcript alignments.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: VEKIAKLYKKSKKGILVNMDDNIIEHYSNEDTFILNMESMVEGFKVTLME
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)