Merck
SAB2100948
Sigma-Aldrich
Anti-GOLGB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
GCP, GCP372, GIANTIN, GOLIM1
Größe auswählen
100 μL
€ 498,00
€ 498,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 498,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 498,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
376 kDa
Speziesreaktivität
dog, rabbit, human, pig, bovine
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GOLGB1(2804)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human GOLGB1
Biochem./physiol. Wirkung
GOLGB1 may participate in forming intercisternal cross-bridges of the Golgi complex.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: NKYIEEMKAQGGTVLPTEPQSEEQLSKHDKSSTEEEMEIEKIKHKLQEKE
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heng-Wei Lee et al.
Viruses, 14(4) (2022-04-24)
Positive-stranded RNA viruses modify host organelles to form replication organelles (ROs) for their own replication. The enteroviral 3A protein has been demonstrated to be highly associated with the COPI pathway, in which factors operate on the ER-to-Golgi intermediate and the