Merck
SAB1412648
Sigma-Aldrich
ANTI-STAU1 antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ25010, STAU, STAU1
Größe auswählen
100 μG
€ 494,00
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.19 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAU1(6780)
Allgemeine Beschreibung
Staufen is a member of the family of double-stranded RNA (dsRNA)-binding proteins involved in the transport and/or localization of mRNAs to different subcellular compartments and/or organelles. These proteins are characterized by the presence of multiple dsRNA-binding domains which are required to bind RNAs having double-stranded secondary structures. The human homologue of staufen encoded by STAU, in addition contains a microtubule- binding domain similar to that of microtubule-associated protein 1B, and binds tubulin. The STAU gene product has been shown to be present in the cytoplasm in association with the rough endoplasmic reticulum (RER), implicating this protein in the transport of mRNA via the microtubule network to the RER, the site of translation. Five transcript variants resulting from alternative splicing of STAU gene and encoding three isoforms have been described. Three of these variants encode the same isoform, however, differ in their 5′UTR. (provided by RefSeq)
Immunogen
STAU1 (NP_004593, 401 a.a. ~ 496 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PHGPLTRPSEQLDYLSRVQGFQVEYKDFPKNNKNEFVSLINCSSQPPLISHGIGKDVESCHDMAALNILKLLSELDQQSTEMPRTGNGPMSVCGRC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)