Merck
SAB1412617
Sigma-Aldrich
ANTI-RPS6KB1 antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PS6K, RPS6KB1, S6K, S6K1, STK14A
Größe auswählen
100 μG
€ 494,00
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.84 kDa
Speziesreaktivität
human,
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS6KB1(6198)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates several residues of the S6 ribosomal protein. The kinase activity of this protein leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation. Amplification of the region of DNA encoding this gene and overexpression of this kinase are seen in some breast cancer cell lines. Alternate translational start sites have been described and alternate transcriptional splice variants have been observed but have not been thoroughly characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
RPS6KB1 (NP_003152, 416 a.a. ~ 525 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PSVLESVKEKFSFEPKIRSPRRFIGSPRTPVSPVKFSPGDFWGRGASASTANPQTPVEYPMETSGIEQMDVTMSGEASAPLPIRQPNSGPYKKQAFPMISKRPEHLRMNL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)