SAB1412600
ANTI-PAX7 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HUP1, PAX7, PAX7B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 34.87 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PAX7(5081)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
AYGARHSFSSYSDSFMNPAAPSNHMNPVSNGLSPQVMSILGNPSAVPPQPQADFSISPLHGGLDSATSISASCSQRADSIKPGD
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable