Merck
AB5702
Anti-HES-1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Hairy 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
38
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rodent, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HES1(3280)
mouse ... Hes1(15205)
General description
29 kDa
Hes1 ist ein Transkriptionsrepressor von Genen, die für ihre Transkription ein bHLH-Protein benötigen. Durch Hemmung der Funktionen von MYOD1 und AHS1 kann negativ regulierend auf die Myogenese wirken. Hes1 wird in sich entwickelnden neuroektodermalen und endodermalen Drüsengeweben exprimiert. Embryonen mit Hes1-Mangel zeigen schwere Defekte in der neuronalen Entwicklung sowie eine Hypoplasie des Pankreas.
Immunogen
Synthetisches Peptid.
Application
Dieser Anti-HES1-Antikörper ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von HES1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Western Blotting:
1:200-1:1.000 Verdünnung mittels ECL.
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge in einer Verdünnung von 1:200–1:1.000 wurde erfolgreich angewendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Erkennt HES1 (Haarig-Familie), einen Transkriptionsfaktor der Helix-loop-helix-Klasse.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit einer Lösung von 50 % ungesättigtem Ammoniumsulfat und PBS ohne Konservierungsmittel.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -80 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Humane neuronale Stammzellen, Raji-Zelllysat
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-HES-1-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB570204053252329371