Merck
SAB1412028
Sigma-Aldrich
ANTI-ERN1 antibody produced in mouse
clone 5F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ERN1, FLJ30999, IRE1, IRE1P, MGC163277
Größe auswählen
100 μG
€ 494,00
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.63 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERN1(2081)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is the ER to nucleus signalling 1 protein, a human homologue of the yeast Ire1 gene product. This protein possesses intrinsic kinase activity and an endoribonuclease activity and it is important in altering gene expression as a response to endoplasmic reticulum-based stress signals. (provided by RefSeq)
Immunogen
ERN1 (AAC25991, 401 a.a. ~ 500 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEVINLVDQTSENAPTTVSRDVEEKPAHAPARPEAPVDSMLKDMATIILSTFLLIGWVAFIITYPLSMHQQQQLQHQQFQKELEKIQLLQQQQQQLPFHP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)