Merck
SAB1411972
Sigma-Aldrich
ANTI-RARA antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NR1B1, RAR, RARA
Größe auswählen
100 μG
€ 420,00
€ 420,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1369
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 420,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 420,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1369
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.84 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RARA(5914)
Allgemeine Beschreibung
Retinoid signaling is transduced by 2 families of nuclear receptors, retinoic acid receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR; see MIM 180245), which form RXR/RAR heterodimers. In the absence of ligand, DNA-bound RXR/RARA represses transcription by recruiting the corepressors NCOR1 (MIM 600849), SMRT (NCOR2; MIM 600848), and histone deacetylase (see MIM 601241). When ligand binds to the complex, it induces a conformational change allowing the recruitment of coactivators, histone acetyltransferases (see MIM 603053), and the basic transcription machinery. Translocations that always involve rearrangement of the RARA gene are a cardinal feature of acute promyelocytic leukemia (APL; MIM 612376). The most frequent translocation is t(15,17)(q21;q22), which fuses the RARA gene with the PML gene (MIM 102578) (Vitoux et al., 2007 [PubMed 17468032]).[supplied by OMIM
Immunogen
RARA (NP_000955, 315 a.a. ~ 424 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QLLPLEMDDAETGLLSAICLICGDRQDLEQPDRVDMLQEPLLEALKVYVRKRRPSRPHMFPKMLMKITDLRSISAKGAERVITLKMEIPGSMPPLIQEMLENSEGLDTLS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)