Merck
SAB1411938
Sigma-Aldrich
ANTI-LIMCH1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp434I0312, DKFZp686A01247, DKFZp686B2470, DKFZp686G18243, LIMCH1
Größe auswählen
50 μG
€ 420,00
€ 420,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 420,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 420,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 101.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIMCH1(22998)
Immunogen
LIMCH1 (AAH23546.1, 1 a.a. ~ 897 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRKDTDDIESPKRSIRDSGYIDCWDSERSDSLSPPRHGRDDSFDSLDSFGSRSRQTPSPDVVLRGSSDGRGSDSESDLPHRKLPDVKKDDMSARRTSHGEPKSAVPFNQYLPNKSNQTAYVPAPLRKKKAEREEYRKSWSTATSPLGGERPFRYGPRTPVSDDAESTSMFDMRCEEEAAVQPHSRARQEQLQLINNQLREEDDKWQDDLARWKSRRRSVSQDLIKKEEERKKMEKLLAGEDGTSERRKSIKTYREIVQEKERRERELHEAYKNARSQEEAEGILQQYIERFTISEAVLERLEMPKILERSHSTEPNLSSFLNDPNPMKYLRQQSLPPPKFTATVETTIARASVLDTSMSAGSGSPSKTVTPKAVPMLTPKPYSQPKNSQDVLKTFKVDGKVSVNGETVHREEEKERECPTVAPAHSLTKSQMFEGVARVHGSPLELKQDNGSIEINIKKPNSVPQELAATTEKTEPNSQEDKNDGGKSRKGNIELASSEPQHFTTTVTRCSPTVAFVEFPSSPQLKNDVSEEKDQKKPENEMSGKVELVLSQKVVKPKSPEPEATLTFPFLDKMPEANQLHLPNLNSQVDSPSSEKSPVTTPFKFWAWDPEEERRRQEKWQQEQERLLQERYQKEQDKLKEEWEKAQKEVEEEERRYYEEERKIIEDTVVPFTVSSSSADQLSTSSSMTEGSGTMNKIDLGNCQDEKQDRRWKKSFQGDDSDLLLKTRESDRLEEKGSLTEGALAHSGNPVSKGVHEDHQLDTEAGAPHCGTNPQLAQDPSQNQQTSNPTHSSEDVKPKTLPLDKSINHQIESPSERRKSISGKKLCSSCGLPLGKGAAMIIETLNLYFHIQCFRCGICKGQLGDAVSGTDVRIRNGLLNCNDCYMRSRSAGQPTTL
Biochem./physiol. Wirkung
LIMCH1 (LIM and calponin homology domains 1) is a multidomain protein belonging to the human mosaic domain superfamily. It is composed of calponin homology (CH) domain that acts as actin binding site and the conserved cysteine rich double Zn finger possessing Lim domain. Both the domain exist as a singlet. It has been reported that these proteins may exist in several duplex and quadruplet CH containing forms. It may be involved in the cytoskeletal and signaling pathways.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Felix Friedberg
Molecular biology reports, 37(4), 1707-1716 (2009-07-01)
In this paper, the inventory presented for singlet CH (calponin homology/actin binding) domain containing human multidomain proteins is extended to several duplex and one quadruplet CH containing forms. Invariably, the duplexes are located at the begin of the molecules. The
T Stradal et al.
FEBS letters, 431(2), 134-137 (1998-08-26)
A sequence motif of about 100 amino acids, termed the 'calponin homology domain' has been suggested to confer actin binding to a variety of cytoskeletal and signalling molecules. Here we analyse and compare the sequences of all calponin homology domain-containing
Felix Friedberg
Molecular biology reports, 36(5), 1059-1081 (2008-06-17)
In this paper we examine (restricted to homo sapiens) the products resulting from gene duplication and the subsequent alternative splicing for the members of a multidomain group of proteins which possess the evolutionary conserved calponin homology CH domain, i.e. an