Merck
SAB1411889
Sigma-Aldrich
ANTI-KRT74 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
K6IRS4, KRT5C, KRT6IRS4, KRT74
Größe auswählen
50 μG
€ 371,00
€ 371,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 371,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 371,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 58.19 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT74(121391)
Allgemeine Beschreibung
Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. This protein belongs to a family of keratins that are specifically expressed in the inner root sheath of hair follicles
Immunogen
KRT74 (AAI60050.1, 1 a.a. ~ 529 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRQLNIKSSGDKGNFSVHSAVVPRKAVGSLASYCAAGRGAGAGFGSRSLYSLGGNRRISFNVAGGGVRAGGYGFRPGSGYGGGRASGFAGSMFGSVALGPACLSVCPPGGIHQVTVNKSLLAPLNVELDPEIQKVRAQEREQIKVLNDKFASFIDKVRFLEQQNQVLETKWELLQQLDLNNCKKNLEPILEGYISNLRKQLETLSGDRVRLDSELRSMRDLVEDYKKRYEVEINRRTTAENEFVVLKKDADAAYAVKVELQAKVDSLDKEIKFLKCLYDAEIAQIQTHASETSVILSMDNNRDLDLDSIIAEVRMHYEEIALKSKAEAEALYQTKIQELQLAASRHGDDLKHTRSEMVELNRLIQRIRCEIGNVKKQRASLETAIADAEQRGDNALKDAQAKLDELEGALHQAKEELARMLREYQELMSLKLALDMEIATYRKLLEGEECRMSGENPSSVSISVISSSSYSYHHPSSAGVDLGASAVAGSSGSTQSGQTKTTEARGGDLKDTQGKSTPASIPARKATR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)