Merck
SAB1411533
Sigma-Aldrich
Anti-CCNB3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 12.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCNB3(85417)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. Studies of similar genes in chick and Drosophila suggest that this cyclin may associate with CDC2 and CDK2 kinases, and be required for proper spindle reorganization and restoration of the interphase nucleus. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
CCNB3 (ENSP00000365204, 1 a.a. ~ 111 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLPLPPQSSKPVPKKSQSSKIVPSHHDPSEKTGENCQTKISPSSLQESPSSLQGALKKRSAFEDLTNASQCQPVQPKKEANKEFVKVVSKKINRNTHALGLAKKNKRNLK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)