Merck
SAB1410953
Sigma-Aldrich
Anti-CECR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ADGF, IDGFL
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 30.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CECR1(51816)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of a subfamily of the adenosine deaminase protein family. The encoded protein may act as a growth factor and have adenosine deaminase activity. It may be responsible for some of the phenotypic features associated with cat eye syndrome. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
CECR1 (NP_803124.1, 1 a.a. ~ 270 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSLEWNWALVYELSGEHHDEEWSVKTYQEVAQKFVETHPEFIGIKIIYSDHRSKDVAVIAESIRMAMGLRIKFPTVVAGFDLVGHEDTGHSLHDYKEALMIPAKDGVKLPYFFHAGETDWQGTSIDRNILDALMLNTTRIGHGFALSKHPAVRTYSWKKDIPIEVCPISNQVLKLVSDLRNHPVATLMATGHPMVISSDDPAMFGAKGLSYDFYEVFMGIGGMKADLRTLKQLAMNSIKYSTLLESEKNTFMEIWKKRWDKFIADVATK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hanna Engqvist et al.
Frontiers in oncology, 10, 162-162 (2020-03-07)
Early-stage (I and II) ovarian carcinoma patients generally have good prognosis. Yet, some patients die earlier than expected. Thus, it is important to stratify early-stage patients into risk groups to identify those in need of more aggressive treatment regimens. The