Merck
SAB1410332
Sigma-Aldrich
Anti-ELK3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ERP, NET, SAP2
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 44.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ELK3(2004)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the ETS-domain transcription factor family and the ternary complex factor (TCF) subfamily. Proteins in this subfamily regulate transcription when recruited by serum response factor to bind to serum response elements. This protein is activated by signal-induced phosphorylation; studies in rodents suggest that it is a transcriptional inhibitor in the absence of Ras, but activates transcription when Ras is present. (provided by RefSeq)
Immunogen
ELK3 (NP_005221.2, 1 a.a. ~ 407 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESAITLWQFLLQLLLDQKHEHLICWTSNDGEFKLLKAEEVAKLWGLRKNKTNMNYDKLSRALRYYYDKNIIKKVIGQKFVYKFVSFPEILKMDPHAVEISRESLLLQDSDCKASPEGREAHKHGLAALRSTSRNEYIHSGLYSSFTINSLQNPPDAFKAIKTEKLEEPPEDSPPVEEVRTVIRFVTNKTDKHVTRPVVSLPSTSEAAAASAFLASSVSAKISSLMLPNAASISSASPFSSRSPSLSPNSPLPSEHRSLFLEAACHDSDSLEPLNLSSGSKTKSPSLPPKAKKPKGLEISAPPLVLSGTDIGSIALNSPALPSGSLTPAFFTAQTPNGLLLTPSPLLSSIHFWSSLSPVAPLSPARLQGPSTLFQFPTLLNGHMPVPIPSLDRAASPVLLSSNSQKS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)