SAB1404738
Monoclonal Anti-SPAG6 antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp434I153, MGC26276, Repro-SA-1, pf16
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~76.49 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPAG6(9576)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSQRQVLQVFEQYQKARTQFVQMVAELATRPQNIETLQNAGVMSLLRTLLLDVVPTIQQIAALALGRLANYNDDLAEAVVKCDILPQLVYSLAEQNRFYKKAAAFVLRAVGKHSPQLAQAIVDCGALDTLVICLEDFDPGVKEAAAWALRYIARHNAELSQAVVDAGAVPLLVLCIQEPEIALKGIAASALSDIVKHSPELAQTVVDAGAVAHLAQMILNPDAKLKHQILSALSQVSKHSVDLAEMVVEAEIFPVVLTCLKDKDEYVKKNASTLIREIAKHTPELSQLVVNAGGVAAVIDCIGSCKGNTRLPGIMMLGYVAAHSENLAMAVIISKGVPQLSVCLSEEPEDHIKAAAAWALGQIGRHTPEHARAVAVTNTLPVLLSLYMSTESSEDLQVKSKKAIKNILQKCTYLPALEPFLYDAPPNILKHVVGQFSKVLFPWIFRYTSAEGGQLSTT
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable