Merck
SAB1410175
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP12 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DUSP1, YVH1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DUSP12(11266)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein phosphatase subfamily. These phosphatases inactivate their target kinases by dephosphorylating both the phosphoserine/threonine and phosphotyrosine residues. They negatively regulate members of the mitogen-activated protein (MAP) kinase superfamily (MAPK/ERK, SAPK/JNK, p38), which is associated with cellular proliferation and differentiation. Different members of the family of dual specificity phosphatases show distinct substrate specificities for various MAP kinases, different tissue distribution and subcellular localization, and different modes of inducibility of their expression by extracellular stimuli. This gene product is the human ortholog of the Saccharomyces cerevisiae YVH1 protein tyrosine phosphatase. It is localized predominantly in the nucleus, and is novel in that it contains, and is regulated by a zinc finger domain. (provided by RefSeq)
Immunogen
DUSP12 (NP_009171.1, 1 a.a. ~ 340 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLEAPGPSDGCELSNPSASRVSCAGQMLEVQPGLYFGGAAAVAEPDHLREAGITAVLTVDSEEPSFKAGPGVEDLWRLFVPALDKPETDLLSHLDRCVAFIGQARAEGRAVLVHCHAGVSRSVAIITAFLMKTDQLPFEKAYEKLQILKPEAKMNEGFEWQLKLYQAMGYEVDTSSAIYKQYRLQKVTEKYPELQNLPQELFAVDPTTVSQGLKDEVLYKCRKCRRSLFRSSSILDHREGSGPIAFAHKRMTPSSMLTTGRQAQCTSYFIEPVQWMESALLGVMDGQLLCPKCSAKLGSFNWYGEQCSCGRWITPAFQIHKNRVDEMKILPVLGSQTGKI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)