SAB1409858
Monoclonal Anti-AXIN2 antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AXIL, DKFZp781B0869, MGC10366, MGC126582
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AXIN2(8313)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EEGDRSQDVWQWMLESERQSKPKPHSAQSTKKAYPLESARSSPGERASRHHLWGGNSGHPRTTPRAHLFTQDPAMPPLTPPNTLAQLEEACRRLAEVSKP
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)