SAB1409837
Monoclonal Anti-NCOA4 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ARA70, DKFZp762E1112, ELE1, PTC3, RFG
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.84 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NCOA4(8031)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EGSPKEVPGTEDRAGKQKFKSPMNTSWCSFNTADWVLPGKKMGNLSQLSSGEDKWLLRKKAQEVLLNSPLQEEHNFPPDHYGLPAVCDLFACMQLKVDKEKWLYRTPLQM
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)