Merck
SAB1401002
Sigma-Aldrich
Anti-ACP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC117378, TRAP
Größe auswählen
50 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACP5(54)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes an iron containing glycoprotein which catalyzes the conversion of orthophosphoric monoester to alcohol and orthophosphate. It is the most basic of the acid phosphatases and is the only form not inhibited by L(+)-tartrate. (provided by RefSeq)
Immunogen
ACP5 (NP_001602.1, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDMWTALLILQALLLPSLADGATPALRFVAVGDWGGVPNAPFHTAREMANAKEIARTVQILGADFILSLGDNFYFTGVQDINDKRFQETFEDVFSDRSLRKVPWYVLAGNHDHLGNVSAQIAYSKISKRWNFPSPFYRLHFKIPQTNVSVAIFMLDTVTLCGNSDDFLSQQPERPRDVKLARTQLSWLKKQLAAAREDYVLVAGHYPVWSIAEHGPTHCLVKQLRPLLATYGVTAYLCGHDHNLQYLQDENGVGYVLSGAGNFMDPSKRHQRKVPNGYLRFHYGTEDSLGGFAYVEISSKEMTVTYIEASGKSLFKTRLPRRARP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)