Merck
SAB1409801
Sigma-Aldrich
Anti-ZSCAN21 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp434L134, DKFZp686H10254, NY-REN-21, ZNF38, Zipro1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 53.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZSCAN21(7589)
Allgemeine Beschreibung
The gene ZSCAN21 (zinc finger and SCAN domain containing 21), also referred to as NY-REN-21, encodes a C2H2 type multi-finger protein that contains an N-terminal SCAN (SRE-ZBP, CTfin51, AW-1 (ZNF174), and Number 18 cDNA or ZnF20) domain and a predicted coil at the central region. The SCAN domain has the ability to form homodimers.
Immunogen
ZSCAN21 (NP_666019.1, 1 a.a. ~ 473 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMTKVLGMAPVLGPRPPQEQVGPLMVKVEEKEEKGKYLPSLEMFRQRFRQFGYHDTPGPREALSQLRVLCCEWLRPEIHTKEQILELLVLEQFLTILPQELQAWVQEHCPESAEEAVTLLEDLERELDEPGHQVSTPPNEQKPVWEKISSSGTAKESPSSMQPQPLETSHKYESWGPLYIQESGEEQEFAQDPRKVRDCRLSTQHEESADEQKGSEAEGLKGDIISVIIANKPEASLERQCVNLENEKGTKPPLQEAGSKKGRESVPTKPTPGERRYICAECGKAFSNSSNLTKHRRTHTGEKPYVCTKCGKAFSHSSNLTLHYRTHLVDRPYDCKCGKAFGQSSDLLKHQRMHTEEAPYQCKDCGKAFSGKGSLIRHYRIHTGEKPYQCNECGKSFSQHAGLSSHQRLHTGEKPYKCKECGKAFNHSSNFNKHHRIHTGEKPYWCHHCGKTFCSKSNLSKHQRVHTGEGEAP
Biochem./physiol. Wirkung
The gene ZSCAN21 (zinc finger and SCAN domain containing 21) encodes a transcription factor that transcriptionally regulates the gene SNCA that encodes α-synuclein in primary neuronal cultures. α-Synuclein is a presynaptic neuronal protein that is associated with Parkinson disease (PD). Therefore, the ZSCAN21 gene may serve as a potential target in the treatment of PD.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Complex Effects of the ZSCAN21 Transcription Factor on Transcriptional Regulation of a-Synuclein in Primary Neuronal Cultures and in Vivo.
Dermentzaki G
The Journal of Biological Chemistry, 291, 8756-8772 (2016)
Spectroscopic characterization of the tumor antigen NY-REN-21 and identification of heterodimer formation with SCAND1.
Carneiro FR
Biochemical and Biophysical Research Communications, 343, 260-268 (2006)
Functional dissection of the alpha-synuclein promoter: transcriptional regulation by ZSCAN21 and ZNF219.
Clough RL
Journal of Neurochemistry, 110, 1479-1490 (2009)