Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
17
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ADORA2B(136)
Immunogen
Aminosäuresequenz entsprechend der 2. extrazellulären Domäne (16 Aminosäuren) des A2bR-Gens im menschlichen Gehirn (Pierce et al. 1992; Tucker & Linden 1993).
Application
Dieser Anti-Adenosin-2b-Rezeptor-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA, IC, IH und WB für den Nachweis des Adenosin-2b-Rezeptors validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Biorhythmus & Schlaf
Neurotransmitter & Rezeptoren
Biorhythmus & Schlaf
Immunhistochemie: 10–50 μg/ml an gefrorenen und formalinfixierten Gewebeschnitten. Der Rezeptor war lokalisiert in Epithelzellen der Krypten, in Synzytiotrophoblastenzellen der menschlichen Plazenta und in Zellen der humanen Kolon-Adenokarzinom-Zelllinie T-84.
Western Blot: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode), 40–100 μg Membranproteine/Bahn von striatalen Membranen. Unter Umständen sind höhere Konzentrationen des Antikörpers erforderlich, falls ein kolorimetrischer Nachweis oder ein Antikörper-Verdünnungsmittel auf Milchbasis verwendet werden.
Immunzytochemie: Caufield, 2003. Leichte Fixierung für 5–10 Minuten mit 2 % PFA – lange Fixierungen verringern die Intensität der Färbung.
ELISA: 1:10.000–1:50.000 (50–100 ng A2aR-Peptid (Best.-Nr. AG292)/Well)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Western Blot: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode), 40–100 μg Membranproteine/Bahn von striatalen Membranen. Unter Umständen sind höhere Konzentrationen des Antikörpers erforderlich, falls ein kolorimetrischer Nachweis oder ein Antikörper-Verdünnungsmittel auf Milchbasis verwendet werden.
Immunzytochemie: Caufield, 2003. Leichte Fixierung für 5–10 Minuten mit 2 % PFA – lange Fixierungen verringern die Intensität der Färbung.
ELISA: 1:10.000–1:50.000 (50–100 ng A2aR-Peptid (Best.-Nr. AG292)/Well)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Adenosin-A2b-Rezeptor. Erkennt eine Bande bei ca. 50–52 kDa in verschiedenen Geweben von Ratte, Maus und Mensch (Thymusdrüse, Plazenta, Kolon und Dünndarm). Der Antikörper erkennt außerdem die 35-kDa-Bande in Dünndarmgewebe. In Skelett- oder Herzmuskulatur wurden keine Banden detektiert.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c