Merck
SAB1409325
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse
clone 6E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MSG1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6E12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CITED1(4435)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the CREB-binding protein/p300-interacting transactivator with Asp/Glu-rich C-terminal domain (CITED) family of proteins. The encoded protein, also known as melanocyte-specific gene 1, may function as a transcriptional coactivator and may play a role in pigmentation of melanocytes. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
CITED1 (NP_004134, 94 a.a. ~ 193 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SMQLQKLNSQYQGMAAATPGQPGEAGPLQNWDFGAQAGGAESLSPSAGAQSPAIIDSDPVDEEVLMSLVVELGLDRANELPELWLGQNEFDFTADFPSSC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)